Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 0,1 wt,%
435900010
435900050
ACRO435900010EA
53.2
EUR
ACRO435900010
ACRO435900050
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% estabilizado
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Fórmula:
C₅H₈O₃ Ponto de ebulição: 71…72 °C (2Torr) Densidade: 1,129 g/cm³ Ponto de Inflamação: 90 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD12545894 Número CAS: 15484-46-5 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥84.0 % |
NMR | consistent with structure |
Specific optical rotation | +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH) |