Print…
Isoindoline hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
435850050 435850250
ACRO435850050EA 98 EUR
ACRO435850050 ACRO435850250
Isoindoline hydrochloride 97%
Isoindoline hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀ClN
Ponto de Fusão: 255…256 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03502377
Número CAS: 32372-82-0
Encomendar
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.64 to 9.36 % N