Print…
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-1H-indazol-3-amine
435760010 435760050
ACRO435760010EA 66.4 EUR
ACRO435760010 ACRO435760050
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₆BrN₃
Ponto de Fusão: 237…238 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426696
Número CAS: 61272-71-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 178 °C
HPLC ≥94.0 %