Print…
1-Methyl-1H-indazol-3-amine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-Amino-1-methylindazole, 1-methyl-1H-indazole-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-indazole
435720010 435720050
ACRO435720010EA 49.6 EUR
ACRO435720010 ACRO435720050
1-Methyl-1H-indazol-3-amine 95%
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Fórmula: C₈H₉N₃
Número MDL : MFCD09054755
Número CAS: 60301-20-4
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
HPLC ≥94.0 %