Print…
5-Iodo-1H-indazole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
435710010 435710050
ACRO435710010EA 131 EUR
ACRO435710010 ACRO435710050
5-Iodo-1H-indazole 95%
5-Iodo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅IN₂
Ponto de Fusão: 161…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781642
Número CAS: 55919-82-9
Encomendar
Appearance Yellow to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
HPLC ≥94.0 %