Print…
3,5-Dichlorothiophenol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
435680010 435680050
ACRO435680010EA 32.1 EUR
ACRO435680010 ACRO435680050
3,5-Dichlorothiophenol 97%
3,5-Dichlorothiophenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂S
Ponto de ebulição: 125…130 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041423
Número CAS: 17231-94-6
UN: 3335
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥96.0 %