Print…
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide 0.5 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-methyl-1-propenyl magnesium bromide
435568000 435561000
435568000.EA 674 EUR
435568000. 435561000.
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide 0.5 M em THF, AcroSeal®
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide
Fórmula: C₄H₇BrMg
Peso Molecular: 159.31 g/mol
Densidade: 0.952 g/cm³
Ponto de Inflamação: –15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209600
Número CAS: 38614-36-7
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Yellow to orange Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.65 M
Refractive index 1.3390 to 1.3410 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %