Print…
Pentylmagnesium bromide 2 M em éter dietílico, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Pentylmagnesium bromide
435551000 435558000
435551000.EA 104 EUR
435551000. 435558000.
Pentylmagnesium bromide 2 M em éter dietílico, AcroSeal®
Pentylmagnesium bromide
Fórmula: C₅H₁₁BrMg
Peso Molecular: 175.35 g/mol
Densidade: 0.947 g/cm³
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000045
Número CAS: 693-25-4
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Yellow to brown to black Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %