Print…
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
435450010 435450050
ACRO435450010EA 77.8 EUR
ACRO435450010 ACRO435450050
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 120…125 °C (5Torr)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419271
Número CAS: 147081-44-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -1.5° to -3.0° (20°C, 589 nm) (C=1, chloroform)