Print…
3-Amino-1-adamantanol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Aminoadamantan-1-ol
435380010 435380050
ACRO435380010EA 51.2 EUR
ACRO435380010 ACRO435380050
3-Amino-1-adamantanol 96%
3-Amino-1-adamantanol
Fórmula: C₁₀H₁₇NO
Peso Molecular: 167.25 g/mol
Ponto de Fusão: 263…264 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01821204
Número CAS: 702-82-9
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Elemental Analysis 7.55 to 8.35 % N