Print…
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
435330010 435330050 435330250
ACRO435330010EA 16 EUR
ACRO435330010 ACRO435330050 ACRO435330250
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₂
Ponto de Fusão: 215,4…217.3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863527
Número CAS: 139911-27-6
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %