Print…
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dicyclohexyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride, 1,3-Dicyclohexyl-1H-benzimidazol-3-ium chloride
435090010 435095000
ACRO435090010EA 116 EUR
ACRO435090010 ACRO435095000
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Fórmula: C₁₉H₂₇ClN₂
Peso Molecular: 318.89 g/mol
Ponto de Fusão: 209.9…211.1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08705248
Número CAS: 1034449-15-4
Encomendar
Appearance White to grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 8.25 to 9.31 % (N)