Print…
4-Ethoxybenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
434970010 434970050
ACRO434970010EA 44.9 EUR
ACRO434970010 ACRO434970050
4-Ethoxybenzoyl chloride 98%
4-Ethoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Peso Molecular: 184.62 g/mol
Ponto de ebulição: 128…130 °C (6Torr)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000688
Número CAS: 16331-46-7
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %