Print…
3-Cyanophenylacetic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
434890010 434890050
ACRO434890010EA 124 EUR
ACRO434890010 ACRO434890050
3-Cyanophenylacetic acid 95%
3-Cyanophenylacetic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de Fusão: 117…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411079
Número CAS: 1878-71-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
HPLC ≥94.0 %