Print…
O-tert-Butyl-L-serine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-Ser(tBu)-OH
434880010 434880050
ACRO434880010EA 89.6 EUR
ACRO434880010 ACRO434880050
O-tert-Butyl-L-serine 97%
O-tert-Butyl-L-serine
Fórmula: C₇H₁₅NO₃
Peso Molecular: 161.20 g/mol
Ponto de Fusão: 225.2…228 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066088
Número CAS: 18822-58-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10.0 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -15.5° to -17.5° (20°C, 589 nm)