Print…
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: MolPort-039-140-470, N,N,N-Tributylbutan-1-aminium hydroxide--water (1/1/30), TETRABUTYLAMMONIUM TRIACONTAHYDRATE HYDROXIDE
434830250 434831000
ACRO434830250EA 64.3 EUR
ACRO434830250 ACRO434831000
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate
Fórmula: C₁₆H₉₇NO₃₁
Peso Molecular: 799.928 g/mol
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149573
Número CAS: 147741-30-8
UN: 3263
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Transparent white Crystals or crystalline powder
Melting point 26 to 30°C
Titration with HCl ≥95.0 %
HPLC ≥96.0 %