Print…
N-Carbobenzoxy-β-alanine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Carbobenzyloxy-beta-alanine
434810050 434810250
ACRO434810050EA 50.9 EUR
ACRO434810050 ACRO434810250
N-Carbobenzoxy-β-alanine 98%
N-Carbobenzoxy-beta-alanine
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₄
Ponto de Fusão: 105,3…107.2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037292
Número CAS: 2304-94-1
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 110 °C
HPLC ≥97.5 %