Print…
4-Bromo-2-chloropyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
434800050 434800250
ACRO434800050EA 86.2 EUR
ACRO434800050 ACRO434800250
4-Bromo-2-chloropyridine 97%
4-Bromo-2-chloropyridine
Fórmula: C₅H₃BrClN
Densidade: 1,734 g/cm³
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840756
Número CAS: 73583-37-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to white to yellow to orange Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %