Print…
4-Bromo-m-toluic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
434780050 434780250
ACRO434780050EA 61.2 EUR
ACRO434780050 ACRO434780250
4-Bromo-m-toluic acid 97%
4-Bromo-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 215,5…216.4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039526
Número CAS: 7697-28-1
Encomendar
Appearance Yellow to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %