Print…
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
434770100 434770500
ACRO434770100EA 60.2 EUR
ACRO434770100 ACRO434770500
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 48…50 °C (1 mmHg)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191870
Número CAS: 78888-18-3
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 40 °C
GC ≥97.5 %