Print…
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
434750010 434750050
ACRO434750010EA 67.8 EUR
ACRO434750010 ACRO434750050
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Fórmula: C₈H₅Cl
Ponto de ebulição: 82 °C (16hPa)
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00269951
Número CAS: 873-31-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC 97.5 %
Titration with HClO4 97.5 % (On dry substance)