Print…
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
435290050 435290250
ACRO435290050EA 77.4 EUR
ACRO435290050 ACRO435290250
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Fórmula: C₄HCl₂N₃O₂
Ponto de ebulição: 135 °C (17Torr)
Ponto de Fusão: 29…30 °C
Densidade: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00127867
Número CAS: 49845-33-2
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
GC ≥96.0 %