Print…
Cysteamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
434710050 434710250
ACRO434710050EA 78.8 EUR
ACRO434710050 ACRO434710250
Cysteamine 95%
Cysteamine
Fórmula: C₂H₇NS
Ponto de Fusão: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008196
Número CAS: 60-23-1
UN: 3335
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
Titration Iodimetric ≥94 %