Print…
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
434671000 434678000
434671000.EA 152 EUR
434671000. 434678000.
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M em THF, AcroSeal®
1-Propenylmagnesium bromide
Fórmula: C₃H₅BrMg
Ponto de ebulição: 65 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,95 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209610
Número CAS: 14092-04-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Light yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.55 M
Melting point 138 to 142 °C
HPLC ≥97.5 %