Print…
Polietilenoglicol 4000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
434630010 434630050
ACRO434630010EA 53.2 EUR
ACRO434630010 ACRO434630050
Polietilenoglicol 4000
Polietilenoglicol 4000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: ? 250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779612
Número CAS: 25322-68-3
Encomendar
Appearance White to almost white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 3500 to 4500 g/mol (Average)
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g