Print…
Acetato de butilo ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
434620010 434620025 434621000
ACRO434620010EA 53.6 EUR
ACRO434620010 ACRO434620025 ACRO434621000
Acetato de butilo ACS
Acetato de butilo
Fórmula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 127 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0.88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009445
Número CAS: 123-86-4
UN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≤0.2 % (n-Butyl alcohol)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Titrable acid ≤0.0016 meq/g