Print…
n-Dodecano, anidro 99%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
434590010 434591000
434590010.EA 571 EUR
434590010. 434591000.
n-Dodecano, anidro 99%, AcroSeal®
n-Dodecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Ponto de ebulição: 215…217 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0,753 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008969
Número CAS: 112-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %