Print…
Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
434541000 434548000
434541000.EA 42.6 EUR
434541000. 434548000.
Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M em THF, AcroSeal®
Dilithium tetrabromonickelate(II)
Fórmula: Br₄Li₂Ni
Densidade: 1,065 g/cm³
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192058
Número CAS: 13826-95-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Blue-green to brown Solution
Titration Argentometric 0.45 to 0.55 M
GC ≥95 %