Print…
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anidro 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
434530250 434531000
ACRO434530250EA 40.5 EUR
ACRO434530250 ACRO434531000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anidro 97%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Fórmula: C₇H₇NaO₂S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013136
Número CAS: 824-79-3
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.00 %
HPLC ≥96.0 %