Print…
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
434460010 434460050
ACRO434460010EA 26 EUR
ACRO434460010 ACRO434460050
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
Fórmula: C₃H₂BrF₃
Ponto de ebulição: 34 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,65 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077469
Número CAS: 1514-82-5
ADR: 3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3520 to 1.3570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %