Print…
1-Methylbenzimidazole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-1H-benzimidazole
434420050 434420250
ACRO434420050EA 58.5 EUR
ACRO434420050 ACRO434420250
1-Methylbenzimidazole 99%
1-Methylbenzimidazole
Fórmula: C₈H₈N₂
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 154 °C (16hPa)
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192275
Número CAS: 1632-83-3
Encomendar
Appearance White to pink solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥98.5 %