Print…
Água ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
434400010 434400050
ACRO434400010EA 45.4 EUR
ACRO434400010 ACRO434400050
Água ACS
Água
Fórmula: H₂O
Ponto de ebulição: 100 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Chloride (Cl) ≤0.4 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.4 ppm
Phosphate (PO4) ≤1.0 ppm
Sulfate (SO4) ≤1.0 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.01 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.01 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1