Print…
Sulfato de amónia 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
434380010 434380050
ACRO434380010EA 38.9 EUR
ACRO434380010 ACRO434380050
Sulfato de amónia 99%, extra puro
Sulfato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Ponto de Fusão: 280 °C
Densidade: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
Encomendar
Appearance White Crystals
Sulfated ash ≤0.05 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %