Print…
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
434320010 434320050
ACRO434320010EA 141 EUR
ACRO434320010 ACRO434320050
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06412560
Número CAS: 56621-90-0
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation +27° to +29° (20°C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %