Print…
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
434290010 434290050
ACRO434290010EA 141 EUR
ACRO434290010 ACRO434290050
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀O₃S
Ponto de ebulição: 134 °C (10Torr)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203485
Número CAS: 4160-61-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %