Print…
4-Chlorotetrahydropyran 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
434270010 434270050
ACRO434270010EA 52.4 EUR
ACRO434270010 ACRO434270050
4-Chlorotetrahydropyran 96%
4-Chlorotetrahydropyran
Fórmula: C₅H₉ClO
Ponto de ebulição: 150 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,12 g/cm³
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074911
Número CAS: 1768-64-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %