Print…
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (4-hydroxybutyl)carbamate, N-Boc-4-aminobutanol, 4-(Boc-amino)-1-butanol, N-(4-Hydroxybutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(4-Hydroxybutyl)carbamate
434210010 434210050
ACRO434210010EA 70.3 EUR
ACRO434210010 ACRO434210050
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol
Fórmula: C₉H₁₉NO₃
Peso Molecular: 189.26 g/mol
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Densidade: 1.02 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01861334
Número CAS: 75178-87-9
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %