Print…
4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Metol, Sulfato de bis(4-hidroxi-N-metilanilínio)
434441000 434445000
ACRO434441000EA 67 EUR
ACRO434441000 ACRO434445000
4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
4-(Methylamino)phenol sulphate
Fórmula: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Ponto de ebulição: 227 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 260 °C (decomposição)
Densidade: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013140
Número CAS: 55-55-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder (Discolors in air)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration 99.0 to 101.5 %
Suitability (for determ. of phosphate) Passes test