Nitrato de potássio 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
434430010
434430025
434430100
ACRO434430010EA
47
EUR
ACRO434430010
ACRO434430025
ACRO434430100
Nitrato de potássio 99%, extra puro
Nitrato de potássio
Fórmula:
KNO₃ Ponto de ebulição: 400 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 334 °C Densidade: 2,109 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011409 Número CAS: 7757-79-1 UN: 1486 ADR: 5.1,III |
Appearance | White Crystalline powder, crystals and chunks |
Titration after Ion exchange | 99.0 to 100.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in water) |