Print…
2-Bromo-5-methylthiophene 95% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Estabilização: Estabilizado com cobre e bicarbonato de sódio (0,1:0,4)%
434200010 434200050
ACRO434200010EA 32.1 EUR
ACRO434200010 ACRO434200050
2-Bromo-5-methylthiophene 95% estabilizado
2-Bromo-5-methylthiophene
Fórmula: C₅H₅BrS
Ponto de ebulição: 65 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00130103
Número CAS: 765-58-2
Encomendar
Appearance Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % Cu and 0.4 % NaHCO3