Print…
4-Nitrophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
433890010 433890050
ACRO433890010EA 60 EUR
ACRO433890010 ACRO433890050
4-Nitrophenylboronic acid 97%
4-Nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BNO₄
Ponto de Fusão: 270…271 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00161360
Número CAS: 24067-17-2
Encomendar
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %