Print…
Piperidina 99.5%, AcroSeal®, purificado por redestilação
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
433840010 433841000
433840010.EA 347 EUR
433840010. 433841000.
Piperidina 99.5%, AcroSeal®, purificado por redestilação
Piperidina
Fórmula: C₅H₁₁N
Ponto de ebulição: 107,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 0,862 g/cm³
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005979
Número CAS: 110-89-4
UN: 2401
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA