Print…
Etilenoglicol, anidro 99.8%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
433811000 433810010
433811000.EA 63.8 EUR
433811000. 433810010.
Etilenoglicol, anidro 99.8%, AcroSeal®
Etilenoglicol
Fórmula: HOCH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 196…198 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 1,113 g/cm³
Ponto de Inflamação: 116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002885
Número CAS: 107-21-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.75 %