Print…
Etilbenzeno, anidro 99.8%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
433800010 433801000
433800010.EA 171 EUR
433800010. 433801000.
Etilbenzeno, anidro 99.8%, AcroSeal®
Etilbenzeno
Fórmula: C₈H₁₀
Ponto de ebulição: 136 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,86 g/cm³
Ponto de Inflamação: 22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011647
Número CAS: 100-41-4
UN: 1175
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %