Print…
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
433790010 433790050
ACRO433790010EA 73.4 EUR
ACRO433790010 ACRO433790050
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₆BNO₂
Ponto de Fusão: 80…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03789262
Número CAS: 214360-46-0
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥96.0 %