Print…
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 0.5M em cloreto de metileno, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
433661000 433668000
433661000.EA 94.2 EUR
433661000. 433668000.
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 0.5M em cloreto de metileno, AcroSeal®
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Fórmula: VCl₃·3C₄H₈O
Densidade: 1,312 g/cm³
Ponto de Inflamação: –8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29050135
Número CAS: 19559-06-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light red to dark red Solution
Titration Argentometric 0.40 to 0.60 M
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm