Print…
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
433590010 433590050
ACRO433590010EA 34.4 EUR
ACRO433590010 ACRO433590050
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid 95%
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₄BF₃O₂
Peso Molecular: 175.9 g/mol
Ponto de Fusão: 239.5…247.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863169
Número CAS: 182482-25-3
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %