Print…
1,2-Dicloroetano 99.8% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
433580010 433580025
ACRO433580010EA 69.8 EUR
ACRO433580010 ACRO433580025
1,2-Dicloroetano 99.8% para HPLC
1,2-Dicloroetano
Fórmula: ClH₂CCH₂Cl
Ponto de ebulição: 81…85 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,25 g/cm³
Ponto de Inflamação: 13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000963
Número CAS: 107-06-2
UN: 1184
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.75 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g