Print…
Tetrabutylammonium fluoride 1 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
433511000 433518000
433511000.EA 133 EUR
433511000. 433518000.
Tetrabutylammonium fluoride 1 M em THF, AcroSeal®
Tetrabutylammonium fluoride
Fórmula: C₁₆H₃₆FN
Peso Molecular: 261.47 g/mol
Densidade: 0.887 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011747
Número CAS: 429-41-4
UN: 2924
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear yellow to amber to light green to brown Solution
Water ≤8 %
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M