Print…
2,3-Dibromopropionyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dibromopropionylchloride
433410050 433410250
ACRO433410050EA 96 EUR
ACRO433410050 ACRO433410250
2,3-Dibromopropionyl chloride 97%
2,3-Dibromopropionyl chloride
Fórmula: C₃H₃Br₂ClO
Densidade: 2,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000712
Número CAS: 18791-02-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %